Merck
PHL80907
Oxypeucedanin hydrate
phyproof® Reference Substance
別名:
4-(2,3-Dihydroxy-3-methylbutoxy)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O6
CAS番号:
分子量:
304.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=CC2=C(C=C(OC=C3)C3=C2OCC(C(O)(C)C)O)O1
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)13(17)8-21-15-9-3-4-14(18)22-12(9)7-11-10(15)5-6-20-11/h3-7,13,17,19H,8H2,1-2H3
InChI Key
PEWFWDOPJISUOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80907-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)