Merck
PHL80470
Huperzine B
phyproof® Reference Substance
別名:
Fordimine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O
CAS番号:
分子量:
256.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C16H20N2O/c1-10-7-11-8-14-13(4-5-15(19)18-14)16(9-10)12(11)3-2-6-17-16/h4-5,7,11-12,17H,2-3,6,8-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12+,16+/m0/s1
InChI Key
YYWGABLTRMRUIT-HWWQOWPSSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)