Merck
P1200000
フェニルブタゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-ブチル-1,2-ジフェニル-3,5-ピラゾリジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N2O2
CAS番号:
分子量:
308.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenylbutazone
メーカー/製品名
EDQM
mp
106-108 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
InChI Key
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phenylbutazone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
P1200000-1EA:
P1200000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Aarbakke
Clinical pharmacokinetics, 3(5), 369-380 (1978-09-01)
More than 25 years after phenylbutazone was introduced as a non-steroidal anti-inflammatory agent, basic knowledge is still accumulating on its pharmacokinetics in man. Phenylbutazone is almost completely absorbed after oral administration. A large fraction of the drug in plasma is
Robert D Combes
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 41(3), 235-248 (2013-08-27)
Published in silico, in vitro, in vivo laboratory animal and human data, together with information on biotransformation and data from structure-activity analyses with two decision-tree systems (ACToR and Toxtree), have been used in a weight-of-evidence (WoE) assessment to determine whether
T Tobin et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 9(1), 1-25 (1986-03-01)
Phenylbutazone is an acidic, lipophilic, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is extensively metabolized in the horse. The metabolites so far identified, oxyphenbutazone, gamma-hydroxyoxyphenbutazone, account for some 25-30% of administered dose over 24 h. The plasma half-life of phenylbutazone and termination
[Multiple manifestations of intolerance in association with anti-inflammatory agents. Role of phenylbutazone].
F Tolot et al.
Semaine des hopitaux. Therapeutique, 52(3), 185-190 (1976-03-01)
M Maciazek-Jurczyk et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 74(1), 1-9 (2009-07-21)
The monitoring of drug concentration in blood serum is necessary in multi-drug therapy. Mechanism of drug binding with serum albumin (SA) is one of the most important factors which determine drug concentration and its transport to the destination tissues. In