Merck
NISTRM8599
硫化モリブデン(IV)
NIST® RM 8599
別名:
二硫化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoS2
CAS番号:
分子量:
160.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
メーカー/製品名
NIST®
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI Key
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uranium (U), Rhenium (Re), Osmium (187Os)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8599:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)