安全性情報
NISTRM8505
Vanadium in crude oil
NIST® RM 8505
別名:
Crude oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
-7 °C - (External MSDS)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8505:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)