安全性情報
NIST2723B
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2723b, (nominal mass fraction 10mg/kg)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each unit of SRM 2723b contains a 100 mL bottle of diesel fuel oil. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2723B_cert
SRM 2723B_SDS
アプリケーション
The Standard Reference Material (SRM) is intended for evaluating methods and calibrating instruments used to determine total sulfur in fuel oils or materials with similar matrix.
特徴および利点
  • Certified mass fraction values for sulfur are provided and are metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as milligrams per kilogram.
  • Maintenance of certified values, period of validity instructions for safety, storage and use are provided on the NIST certificate.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
141.8 °F
引火点(℃)
61 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
NIST2723B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)