安全性情報
NIST762
Magnetic moment standard - nickel disk
NIST® SRM® 762
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
disc
包装
pkg of 6 mm dia
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of magnetometers (such as vibrating sample magnetometers) used in the measurement of the magnetic properties of materials. SRM 762 consists of a nickel disk nominally 6 mm in diameter with a thickness of 0.127 mm and a mass of 32 mg ± 1 mg. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 762_cert
SRM 762_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Nickel(Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST762:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)