Merck
NIST454
NIST SRM 454, Cu XI (chips)
別名:
Copper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 35 g
メーカー/製品名
NIST®
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Gold (Au), Lead (Pb), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cobalt (Co), Nickel (Ni), Iron (Fe), Palladium (Pd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST454:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)