Merck
NIST457
NIST® SRM® 457, Cu IV (solid)
別名:
Copper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of rod
メーカー/製品名
NIST®
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Lead (Pb), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bismuth (Bi), Cobalt (Co), Iron (Fe), Nickel (Ni), Oxygen (O), Sulfur (S), Arsenic (As), Silicon (Si), Cadmium (Cd), Tin (Sn), Chromium (Cr), Titanium (Ti), Gold (Au), Zinc (Zn), Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST457:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)