About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
認証
NIST standard reference material
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
濃度
(nominal mass fraction 2%)
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One unit of SRM 2897a comprises five 10-milliliter ampoules, with each consisting of ~ 10 mL of solution.
SRM 2897A_cert
SRM 2897A_SDS
SRM 2897A_cert
SRM 2897A_SDS
アプリケーション
This SRM is intended for calibrating the instruments and techniques used for ethanol determination.
特徴および利点
- Available with the certificate documenting NIST-certified mass fraction values for ethanol obtained through gravimetric solution preparation.
- The certified values are metrologically traceable to the SI derived unit for mass fraction, expressed as percent.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2897A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
NIST2897A | 4061834179313 |