About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of ethanol in water at a nominal concentration of 0.2 % by mass. SRM 2895 is intended primarily for use in the calibration of instruments and techniques used for the determination of ethanol in blood. A unit of SRM 2895 consists of five 2-mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of solution. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2895_cert
SRM 2895_SDS
SRM 2895_cert
SRM 2895_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2895:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)