安全性情報
NIST2828
Knoop microhardness of steel
NIST® SRM® 2828
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of each
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary standard in calibrating Knoop-type microhardness testers and is certified for mean Knoop hardness values at a load of 4.90 N (0.500 kgf). A unit of SRM 2828 consists of a steel block, approximately 3.2 cm in diameter and 1 cm in height. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2828_cert
SRM 2828_SDS
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2828:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)