安全性情報
NIST2638A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST SRM 2638a, nominal 5000 umol/mol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
形状
gas (compressed)
包装
pkg of cylinder
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
air monitoring
environmental
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total other hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Gas cylinderHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2638A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)