安全性情報
NIST2621A
Carbon dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 2621a, nominal 1.5% mol/mol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of cylinder
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
air monitoring
environmental
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration [1], may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon dioxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2621A_cert
SRM 2621A_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2621A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)