安全性情報
NIST1886B
White Portland Cement
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
pkg of 20 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
保管温度
15-25°C
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zinc oxide (ZnO), Barium oxide (BaO), Sulfide sulfur (S2-), Calcium oxide (CaO), Fluoride (F), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1886B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)