包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended to provide a uniform source of linerboard for use with ASTM® D2860 Standard Test Method for Adhesion of Pressure-Sensitive Tape to a Foberboard at 90 Degrees Angle and Constant Stress. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 1810A_cert
SRM 1810A_SDS
SRM 1810A_cert
SRM 1810A_SDS
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
NIST1810A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)