Merck
NIST1473C
ポリエチレン
NIST®SRM®
別名:
Polyethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(CH2CH2)nH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
pkg of 60 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1473C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)