安全性情報
N2500
汎用粘度標準、UKAS ISO/IEC17025およびISOガイド17034認証済み
viscosity 6618 mPa.s (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
6618 mPa.s(25 °C)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
N2500-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)