メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
19588 mPa.s(25 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このページに記載されている数値は、公称値であることに留意してください。すべてのParagon汎用粘度標準の最新ロットに関する認証値は、いずれもParagon Scientific社のウェブページ上で閲覧可能です。
この製品は、UKASの認定に基づく国際標準BS EN ISO/IEC 17025、およびISO 17034(ISOガイド34)に照らして認定された認証済み標準物質(CRM)です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)