Merck
M0600000
メストラノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17α-エチニル-1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール 3-メチルエーテル, 17α-エチニルエストラジオール 3-メチルエーテル, 3-メトキシ-17α-エチニルエストラジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O2
CAS番号:
分子量:
310.43
Beilstein:
2625905
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mestranol
メーカー/製品名
EDQM
mp
153-155 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CC[C@@]4(O)C#C)C3CCc2c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChI Key
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0600000-1EA:
M0600000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mestranol.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 21, 257-278 (1979-12-01)
J W Goldzieher et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 163(6 Pt 2), 2114-2119 (1990-12-01)
Pharmacokinetally, a 50 micrograms oral dose of mestranol (which itself is inactive) is bioequivalent to a 35 micrograms dose of ethinyl estradiol. Physiologically, mestranol ranges from 50% to 100% of the activity of ethinyl estradiol, depending on the endpoint chosen.
[Comparative study of the effect of ethinyl estradiol and mestranol. Clinical data from the literature].
R Pellegrini et al.
Quaderni di clinica ostetrica e ginecologica, 24(9), 597-617 (1969-09-01)
Si Wang et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 141(1), 78-89 (2014-06-15)
In the present study, a previously established integrated testing strategy (ITS) for in vitro estrogenicity testing was extended with additional in vitro assays in order to broaden its sensitivity to different modes of action resulting in apparent estrogenicity, i.e., other