Merck
M0252600
メフェナム酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[(2,3-ジメチルフェニル)アミノ]安息香酸, N-(2,3-キシリル)アントラニル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO2
CAS番号:
分子量:
241.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mefenamic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(Nc2ccccc2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
HYYBABOKPJLUIN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)。MRPによる多剤耐性を回避します。アントラサイクリン類やテニポシド、VP-16、ビンクリスチンの細胞毒性を特異的かつ大幅に増強します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0252600:
M0252600-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kamal Shah et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 27(4), 917-923 (2014-07-13)
Gastrosparing novel prodrugs (MAM and MAT) synthesized consisted of mefenamic acid (MA) with menthol (M) and thymol (T). Structural characterizations of synthesized esters were done by Infra red spectroscopy (IR), proton nuclear magnetic resonance (1HNMR), mass spectroscopy. After evaluation of
Umang V Shah et al.
International journal of pharmaceutics, 472(1-2), 140-147 (2014-06-15)
The role of surface properties, influenced by particle processing, in particle-particle interactions (powder cohesion) is investigated in this study. Wetting behaviour of mefenamic acid was found to be anisotropic by sessile drop contact angle measurements on macroscopic (>1cm) single crystals
Rachel Moll et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (3)(3), CD007553-CD007553 (2011-03-18)
Mefenamic acid is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is most often used for treating pain of dysmenorrhoea in the short term (seven days or less), as well as mild to moderate pain including headache, dental pain, postoperative and postpartum
Harini Venkataraman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(20), 5613-5620 (2014-07-08)
Cytochrome P450 BM3 mutants are promising biocatalysts for the production of drug metabolites. In the present study, the ability of cytochrome P450 BM3 mutants to produce oxidative metabolites of structurally related NSAIDs meclofenamic acid, mefenamic acid and tolfenamic acid was
C Reichert et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 52(6), 629-634 (2014-05-23)
Seizures during intoxications with pharmaceuticals are a well-known complication. However, only a few studies report on drugs commonly involved and calculate the seizure potential of these drugs. To identify the pharmaceutical drugs most commonly associated with seizures after single-agent overdose