安全性情報
IRMM611
Boron-11B 溶液
IRMM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
同位体純度
 11B
フォーム
aqueous solution
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Isotope abundance ratio
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM611
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
IRMM611-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)