Merck
426164
Sigma-Aldrich
Boron-11B oxide
99 atom % 11B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
11B2O3
CAS番号:
分子量:
70.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 11B
フォーム
powder
mp
450 °C (lit.)
密度
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
depleted
SMILES記法
O=[11B]O[11B]=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i1+0,2+0
InChI Key
JKWMSGQKBLHBQQ-ZCWHFVSRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
426164-100G:
426164-1G:4548173983264
426164-VAR:
426164-BULK:
426164-5G:4548173983271
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5