安全性情報
IRMM471
Cementite grains in carburised pure iron
IRMM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
Certified for the C mass fraction in F3C grains.
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM471
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
IRMM471-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)