安全性情報
IRMM426
Wild berries (bilberries)
IRMM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
詳細
This material is certified for the radionuclide acivity concentration of 137Cs, 90Sr and 40K.
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_cert.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_origin.pdf
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM426
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: 137 Cs, 40K, 90 Sr, Aluminum (Al), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cesium (Cs), Magnesium (Mg), Potassium (K), Rubidium (Rb), Sodium (Na), Strontium (Sr)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
IRMM426-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)