テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
RJMIEHBSYVWVIN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
アプリケーション
Indoprofen may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples and pharmaceutical formulations using different chromatography techniques.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I3132-VAR:
I3132-5G:
I3132-BULK:
I3132-25G:
I3132-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)