Merck
I3021
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CA-630
viscous liquid
別名:
オクチルフェノキシポリ(エチレンオキシ)エタノール、分岐, オクチルフェニル-ポリエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O)nC14H22O
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.21
詳細
non-ionic
品質水準
フォーム
viscous liquid
分子量
~603
CMC
0.08 mM (20-25°C)
粘度
250-350 cP, neat(25 °C)(lit.)
密度
1.06 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
13
SMILES記法
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI Key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IGEPAL® CA-630は、膜タンパク質複合体の可溶化、単離および精製に適した、非イオン性、非変性の界面活性剤です。これはNonidet P-40と化学的に識別できません。
アプリケーション
IGEPAL® CA-630は以下の用途で使用されています:
  • RNA抽出プロセスにおけるドデシル硫酸リチウム、トリス-HCl、EDTA、NaCl、デオキシコール酸ナトリウム、ジチオスレイトールおよびチオ尿素と併用される破砕バッファーの成分
  • ベロ細胞で培養されたタキゾイトのインキュベーションにおいてトリス-HClと併用
  • ゲルシフト分析用の核抽出物バッファーD(HEPES、グリセロール、KCl、EDTAを含む)の成分
  • FISH(蛍光in situハイブリダイゼーション)手順でスライドを洗浄する、NaH2PO4と併用されるPIバッファーの成分
  • 膜タンパク質の可溶化および単離用。
その他情報
非イオン性、非変性性の界面活性剤です。
品質
NonidetP-40と同物質です。
注意
保存中に濁りや沈殿物が生じる場合があります。 40℃に加熱すれば透明な液体が得られます。
法的情報
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I3021-VAR:
I3021-100ML:4548173200002
I3021-BULK:
I3021-500ML:4548173200019
I3021-50ML:4548173200026
I3021-5ML:4548173200033
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromosome painting using repetitive DNA sequences as probes for somatic chromosome identification in maize.
Kato A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(37), 13554-13559 (2004)
Role of STAT3 in glucocorticoid-induced expression of the human IL-10 gene.
Molecular Immunology, 45(11), 3230-3237 (2008)
Detection of Potato mop top virus and Tobacco rattle virus using a multiplex real-time fluorescent reverse-transcription polymerase chain reaction assay.
Phytopathology, 90(5), 448-453 (2000)
Automated time-resolved immunofluorometric assay for Toxoplasma gondii-specific IgM and IgA antibodies: study of more than 130 000 filter-paper blood-spot samples from newborns.
Clinical Chemistry, 48(11), 1981-1986 (2002)
Giedrius Steponaitis et al.
Oncology letters, 12(5), 3305-3311 (2016-12-03)
Astrocytomas are one of the most common brain tumours; however, the current methods used to characterize these tumours are inadequate. The establishment of molecular markers may identify variables required to improve tumour characterization and subtyping, and may aid to specify
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from GE Healthcare.