Merck
I0500000
イソニアジド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-ピリジンカルボン酸 ヒドラジド, INH, イソニコチン酸ヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
119374
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
isoniazid
メーカー/製品名
EDQM
mp
171-173 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Isoniazid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
結核菌の治療のための抗生物質は、ミコール酸合成を阻害します。肝臓のN-アセチルトランスフェラーゼ(NAT)及びシトクロムP450 2E1(CYP2E1)により代謝されて、肝毒素を形成します。 CYP2E1の発現を選択的に誘導します。 CYP2C19及びCYP3A4の活性を可逆的に阻害し、臨床使用濃度でCYP1A2、CYP2A6、CYP2C19及びCYP3A4を機構的に不活性化します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I0500000:
I0500000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kanchan Ajbani et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(1), 414-420 (2014-11-05)
Reliable molecular diagnostics, which detect specific mutations associated with drug resistance, are promising technologies for the rapid identification and monitoring of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis isolates. Pyrosequencing (PSQ) has the ability to detect mutations associated with first- and second-line
Standardized treatment of active tuberculosis in patients with previous treatment and/or with mono-resistance to isoniazid: a systematic review and meta-analysis.
Dick Menzies et al.
PLoS medicine, 6(9), e1000150-e1000150 (2010-01-28)
Anandi Martin et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 62(1), 56-64 (2008-04-15)
The reference standard methods for drug susceptibility testing (DST) of M. tuberculosis are very slow to give results, and due to the emergence of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) and extensively drug-resistant tuberculosis, there is an urgent demand for new, rapid and
Molebogeng X Rangaka et al.
Lancet (London, England), 384(9944), 682-690 (2014-05-20)
Antiretroviral therapy reduces the risk of tuberculosis, but tuberculosis is more common in people with HIV than in people without HIV. We aimed to assess the effect of isoniazid preventive therapy on the risk of tuberculosis in people infected with
A fresh look at the mechanism of isoniazid-induced hepatotoxicity.
I G Metushi et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 89(6), 911-914 (2011-03-18)