安全性情報
HVS04
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 31.99 cSt (40 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
動粘度
31.99 cSt(40 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Small Sample Viscosity Standards ASTM D2162 can be found on the Paragon Scientific webpage
Small sample volume standards are manufactured specifically for the users of ASTM D7279, Standard test method for the kinematic viscosity of transparent and opaque liquids by automated Houillon viscometer and other similar type of test equipment.
特徴および利点
  • Fully traceable to international standards.
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol.
  • 60 mL lower volume cost-effective solution.
  • Tamper-evident security packaging.
  • Shelf life of 2 years.
  • Reduced shipping costs.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HVS04-60ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)