Merck
F0041000
フェンブフェン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
γ-オキソ-(1,1′-ビフェニル)-4-ブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CO(CH2)2CO2H
CAS番号:
分子量:
254.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fenbufen
メーカー/製品名
EDQM
mp
184-187 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
InChI Key
ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fenbufen EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
F0041000:
F0041000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
S S Kerwar
The American journal of medicine, 75(4B), 62-69 (1983-10-31)
Fenbufen (Cinopal) is an orally active nonsteroidal anti-inflammatory drug with analgesic and antipyretic activity. Like clinically used nonsteroidal anti-inflammatory drugs, it shows activity in a wide spectrum of laboratory tests in mice, rats, guinea pigs, and dogs. Fenbufen has a
R Andrew Moore et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (4)(4), CD007547-CD007547 (2009-10-13)
Fenbufen is a non-selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), used to treat acute and chronic painful conditions. There is no known systematic review of its use in acute postoperative pain. To assess efficacy, duration of action, and associated adverse events of
C Kohler et al.
Arzneimittel-Forschung, 30(4A), 702-707 (1980-01-01)
gamma-Oxo(1,1'-biphenyl)-4-butanoic acid (fenbufen) and biphenylacetic acid have effects on platelets similar to other non-steroidal antiinflammatory agents. In vitro biphenylacetic acid (BPAA), a metabolite of fenbufen, is more potent than fenbufen and in vivo metabolism of fenbufen to BPAA is probably
A E Sloboda et al.
Arzneimittel-Forschung, 30(4A), 716-721 (1980-01-01)
gamma-Oxo(1,1'-biphenyl)-4-butanoic acid (fenbufen) was shown to be an orally and parenterally effective nonsteroidal antiinflammatory, analgesic and antipyretic agent in a variety of animal species. Like other clinically active antiinflammatory drugs such as acetylsalicylic acid (ASA), indometacin and phenylbutazone, fenbufen has
R N Brogden et al.
Drugs, 21(1), 1-22 (1981-01-01)
Fenbufen is a phenylalkanoic acid derivative with analgesic and anti-inflammatory activity. The anti-inflammatory activity appears to reside in the metabolites. Published data indicate that fenbufen 600 to 1000mg daily is comparable in effectiveness to therapeutic doses (3 to 4g) of