安全性情報
ERMDA483IFCC
anti-PR3 IgG in human serum
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
matrix material
保管温度
−70°C
詳細
A serum protein reference material intended for the standardisation of measurements of immunoglobulin G proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies (IgG PR3 ANCA). The material was produced according to ISO Guide 34:2009 and is certified in accordance with ISO Guide 35:2006
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ERMDA483IFCC-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)