安全性情報
ERMCD281
ライグラス
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
general analytical
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCD281
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorus (P)
Trace Elements: Antimony (SB), Arsenic (As), Boron (B), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Potassium (K), Selenium (Se), Silicium (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Matrix Group: Animal Feed
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMCD281-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)