安全性情報
ERMCC580
Estuarine sediment (total Hg and methylmercury)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
certified by the BSC
組成
CH3Hg+, 0.0755 mg/kg ±0.0037 mg/kg by
total Hg, 132 mg/kg ±3 mg/kg by
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
包装
Glass bottle containing ~40 g powder
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCC580
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMCC580-40G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)