安全性情報
ERMAE671
Methylmercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
同位体純度
 202Hg
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERMAE671-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)