Merck
45444
Supelco
Difenoxurone
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O3
CAS番号:
分子量:
286.33
Beilstein:
5574828
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)N(C)C)cc2)cc1
InChI
1S/C16H18N2O3/c1-18(2)16(19)17-12-4-6-14(7-5-12)21-15-10-8-13(20-3)9-11-15/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)
InChI Key
AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45444-50MG:
45444-250MG:
45444-BULK:
45444-VAR:
45444-1EA:
45444S-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)