安全性情報
ERMBF424D
Maize GMO Standard ERM-BF424
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO Maize (59122) with PCR
別名:
GMO Standard ERM-BF424
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
組成
maize (59122), 10%
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF424D
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF424D-1G:
ERMBF424D-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)