安全性情報
ERMBF416A
Maize GMO Standard MON 863
blank, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
別名:
GMO Maize Powder Standard MON 863
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
製品種目
BioChemika
品質
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF416A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMBF416A-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)