安全性情報
ERMBC367
Rapeseed (S, total glucosinolate)
ERM®, certified reference material, high level
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
certified by the BSC
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Rapeseed (S, total glucosinolate) has been used as a reference material in the determination of glucosinolates in horseradish plant extract using liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry (LC-MS).
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBC367
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Total glucosinolate (GSL)
Trace Elements: Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBC367-20G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Glucosinolates determination in tissues of horseradish Plant
Lelario F, et al.
Bio-protocol, 5 (2015)