Key Documents
ERMBB422
Fish muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
マトリックス
fish
フォーマット
matrix material
詳細
Certified for mass fractions of As, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Se, Zn
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBB422
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Mercury (Hg), Iodine (I), Manganese (Mn), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fish and Seafood
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)