Merck
E0305000
エフェドリン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
DL-Ephedrine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH(CH3)NHCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
201.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
APIファミリー
ephedrine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
InChI Key
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ephedrine hydrochloride (racemic) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
E0300000-150MG:
E0300000-1EA:
E0305000:
E0305000-50MG:
E0305000-1EA:
E0300000:
E0300000-160MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noel Kong et al.
Journal of separation science, 37(21), 3015-3023 (2014-08-22)
A sensitive hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous detection and quantification of etilefrine and oxilofrine in equine blood plasma and urine. The method is highly sensitive and specific with