安全性情報
DEN2008
Density Standard (20 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 0.9817 g/mL at 20 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
according to ASTM® D1480
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
密度
0.9817 g/mL at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Density Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
アプリケーション
This density CRM is for the calibration of instruments used to measure the density of materials that are fluids at the desired test temperature of 20 °C.
特徴および利点
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertainty of +/- 0.01%
  • Certified density value following ASTM D1480
  • Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
  • Marked holographically to ensure authenticity
  • Compliant to ASTM and IP test method protocols
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DEN2008-60ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)