安全性情報
CRM42279
Supelco
Cyanuric Acid
Certified Reference Material
別名:
Cyanuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3N3(OH)3
CAS番号:
分子量:
129.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
cyanuric acid
フォーム
powder
包装
pkg of 250 mg
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI Key
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CRM42279-50MG:
CRM42279-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)