安全性情報
CRM218
Supelco
TCLP金属 - ローム 1
certified reference material, pkg of 225 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 225 g
メーカー/製品名
RTC CRM218-225
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
Jan Code
CRM218-225G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adelaja Osibote et al.
Environmental geochemistry and health, 42(1), 283-312 (2019-06-15)
The fate and persistence of trace metals in soils and sludge from landfill sites are crucial in determining the hazard posed by landfill, techniques for their restoration and potential reuse purposes of landfill sites after closure and restoration. A modified