安全性情報
CLNSOIL5
Supelco
清浄な粘土 #5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC CLNSOIL-5-100
マトリックス
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLNSOIL5-100G:
CLNSOIL5-250G:
CLNSOIL5-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)