CCW4691
MRS Agar in flasks
Solid culture medium for detection, isolation, and cultivation of lactobacilli and other lactic acid bacteria from food and beverages according to de Man, Rogosa and Sharpe, suitable for microbiology
別名:
Lactobacillus Agar acc. to De Man, Rogosa and Sharpe, de MAN, ROGOSA and SHARPE Agar
形状
solid
シェルフライフ
12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
特徴
ready-to-use
組成
agar, 14.0 g/L
dipotassium phosphate, 2.00 g/L
D-(+)-glucose, 20.0 g/L
magnesium sulfate, 0.20 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 8.00 g/L
peptone proteose, 10.0 g/L
polysorbate 80, 1.08 g/L
sodium acetate, 5.0 g/L
tri-ammonium citrate, 2.0 g/L
yeast extract, 4.0 g/L
包装
box of 10 bottles
保管条件
(Tightly closed)
パラメーター
200 mL filling volume
ボトルの容量
250 mL
色
yellow-brown
pH
6.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
lactic acid bacteria
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
構成
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CCW4691-10X200ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)