CCW4250
Buffered Peptone Water (ISO 6579) in tubes
Dilution and non-selective pre-enrichment liquid medium according to ISO standards, suitable for microbiology
別名:
BPW, BPW (ISO 6579), Buffered Peptone Solution, Peptone Water (buffered), Peptone Water, buffered, Peptone Water, phosphate-buffered, Tryptone Phosphate Water
About This Item
おすすめの製品
認証
ISO 11133
ISO 6579
ISO 6887
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
特徴
ready-to-use
組成
casein peptone, 10.0 g/L
disodium phosphate (anhydrous), 3.5 g/L (Equivalent to 9,0 g of disodium
hydrogen phosphate dodecahydrate)
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
包装
box of 20 tubes
パラメーター
9 mL filling volume
チューブ容量
16 mL
色
yellow
pH
7±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
詳細
アプリケーション
構成
- 1 box with 20 tubes
- 16x113 mm glass tubes
- Ink labeled and metallic cap
その他情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CCW4250-20X9ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)