CCW4104
M-YSG Broth in tubes
Liquid medium used for the detection and enrichment of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic foods, for microscopy, suitable for microbiology
別名:
M-YSGB, Membrane-Yeast Starch Glucose Broth, Yeast-Starch-Glucose broth
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
おすすめの製品
グレード
for microscopy
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
9 mo. at 8‑25 °C
特徴
ready-to-use
組成
dextrose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
包装
box of 50 tubes
保管条件
(Tightly closed)
パラメーター
2 mL filling volume
チューブ容量
3 mL
色
yellowish
pH
3.7±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
Alicyclobacillus spp.
詳細
Alicyclobacillus is a food-spoiling microorganism and requires an acidic environment to grow. YSG media supports the growth of all currently known species of Alicyclobacillus (A. acidocaldarius, A. acidoterrestris, A. cycloheptanicus, and A. hesperidium). The low pH value of the media, in combination with the high incubation temperature, inhibits the growth of contaminating microbiota.
アプリケーション
M-YSG Broth is used for the detection and enrichment of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic foods.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
CCW4104-50X2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)