Merck
C2177000
ジブカイン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-ブトキシ-N-(2-ジエチルアミノエチル)-4-キノリンカルボキサミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H29N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
379.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cinchocaine
メーカー/製品名
EDQM
mp
99-101 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
InChI Key
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cinchocaine hydrochloride is a drug commonly used in ophthalmic ointments to produce conjunctival anaesthesia or in dilute penetrable solutions to produce spinal or surface anesthesia.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
強力で、長時間作用性の局所麻酔薬
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C2177000-1EA:
C2177000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Cinchocaine hydrochloride determination by atomic absorption spectrometry and spectrophotometry.
Abdel-Ghani NT, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 60(5), 419-424 (2005)
High-performance liquid chromatographic determination of chlorpromazine and thioridazine hydrochlorides in pharmaceutical formulations.
Mehta A C.
Analyst, 106(1267), 1119-1122 (1981)