APIファミリー
morphine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO5.ClH/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20;/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3;1H/t14-,15?,17-,20?,21-;/m0./s1
InChI Key
FZJYQGFGNHGSFX-FHKBNOCESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BP887:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)