About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
774890
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
APIファミリー
salicylic acid
フォーム
crystalline powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Salicylic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:Abacavir and Lamivudine Tablets Dithranol and Salicylic Acid Ointment
Also used in monographs such as:
包装
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BP775:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック